AP512
Sheep Anti-Human IgM, (Fc) Antibody
Chemicon®, from sheep
Synonyme(s) :
Ig mu chain C region
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Isotype Control Antibodies
Qualité
ELISA Analysis: A representative lot detected Sheep Anti-Human IgM, (Fc) in ELISA.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Human IgG, Human IgG Fab Fragment, Human IgG Fc, Human IgM Fc, Human IgM (myeloma) Fab m fragment, Human IgA, Mouse IgM, Rat IgM whole molecule, Chicken IgM whole molecule, Goat IgM whole molecule, Guinea Pig IgM whole molecule, Hamster IgM whole molecule, and Rabbit IgM whole molecule
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable