Principaux documents
AP2514250
Millipore
Filtre en fibres de verre avec résine liante
Millipore, filter diam. 142 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
Synonyme(s) :
Filtre membrane en fibres de verre avec résine liante, dimension de pores de 2,0 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Description
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 142 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. du filtre
142 mm
Épaisseur
1.2 mm
Dimension de pores
2.0 μm pore size
90 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Préfiltration pour filtres de 0,9 à 8,0 μm
  • Analyse qualitative
  • Clarification des solutions aqueuses