Documents
AP180P
Sigma-Aldrich
Anticorps d'âne anti-IgG de chèvre, conjugué à la HRP, espèces adsorbées
Chemicon®, from donkey
Synonyme(s) :
Anti-Rabbit IgG HRP, HRP Donkey Anti-Rabbit IgG
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
goat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est l'une des protéines les plus abondantes dans le sérum humain. Son taux sanguin chez l'adulte se situe normalement entre 8 et 17 mg/ml. L'IgG est essentielle à notre défense contre les micro-organismes. Elle est produite par les lymphocytes B dans le cadre de la réponse immunitaire adaptative. La molécule d'IgG a deux fonctions distinctes : se fixer aux agents pathogènes ayant déclenché la réponse immunitaire, et recruter d'autres cellules et molécules pour détruire l'antigène. Le pool d'IgG présente une certaine variabilité générée par recombinaison somatique, et on estime à 1 011 variants le nombre de spécificités chez un individu à un instant t.
Application
Immunohistochimie :
Utiliser une dilution au 1/500-1/5 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps d'âne anti-IgG de chèvre, conjugué à la HRP (espèces adsorbées), est un anticorps dirigé contre les IgG de chèvre à utiliser en ELISA, IH et WB.
Qualité
Produit évalué en routine par ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay).
ELISA et western blotting :
Utiliser une dilution du 1/5 000e au 1/100 000e.
Forme physique
Anticorps secondaire d'âne purifié de type IgG, dans un tampon lyophilisé contenant 0,01 M de phosphate de sodium, 0,25 M de NaCl, pH 7,6 et 15 mg/ml de BSA.
Reconstitution :
À reconstituer dans 500 µl d'eau distillée stérile.
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé entre 2 et 8 °C pendant 12 mois maximum.
Après reconstitution, le produit est stable plusieurs semaines entre 2 et 8 °C sous forme liquide, non diluée. Pour un stockage prolongé du produit reconstitué, ajouter le même volume de glycérol de façon à obtenir une concentration finale de 50 % de glycérol, puis conserver pendant 12 mois -20 °C en aliquotes non diluées. Remarque importante : après l'ajout du glycérol, la concentration de la protéine (et des sels tampons) sera réduite de moitié par rapport à la concentration initiale. Éviter les congélations/décongélations répétées.
AVERTISSEMENT : L'azoture de sodium utilisé comme conservateur inhibe considérablement l'activité enzymatique de la peroxydase de raifort.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Ming Zhou et al.
Anatomical record (Hoboken, N.J. : 2007), 294(4), 729-737 (2011-02-18)
ATP sensitive K(+) (K(ATP) ) channels are important linkage of cell membrane excitability to its cellular bioenergetic state. These channels are composed of pore-forming subunits and regulatory subunits. The present study focused on the cellular expressions and localizations of these
Maria Cernea et al.
Journal of molecular endocrinology, 56(1), 39-46 (2015-10-23)
Adipose tissue expansion, resulting from adipocyte hyperplasia and/or hypertrophy, is a hallmark of obesity. Adipocytes are derived from mesenchymal stem cells (MSCs) through adipogenesis, a process involving three key steps: proliferation, commitment and differentiation. Although studies have elaborated on the
Natsumi Shimizu et al.
The Journal of reproduction and development, 60(3), 179-186 (2014-03-04)
In the mammalian testis, the ubiquitin-proteasome system plays important roles in the process that promotes the formation of mature sperm. We recently identified zygote-specific proteasome assembly chaperone (ZPAC), which is specifically expressed in the mouse gonads and zygote. ZPAC mediates
Shane A Liddelow et al.
PloS one, 7(3), e33554-e33554 (2012-03-30)
Exchange mechanisms across the blood-cerebrospinal fluid (CSF) barrier in the choroid plexuses within the cerebral ventricles control access of molecules to the central nervous system, especially in early development when the brain is poorly vascularised. However, little is known about
Elevated temperature triggers human respiratory syncytial virus F protein six-helix bundle formation.
Yunus, AS; Jackson, TP; Crisafi, K; Burimski, I; Kilgore, NR; Zoumplis, D; Allaway et al.
Virology null