Principaux documents
AP1504200
Millipore
Filtre membrane en fibres de verre avec résine liante, dimension de pores de 1,0 μm
Millipore, filter diam. 42 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Glass Fiber Filter with binder
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Description
1.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 42 mm diameter
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
100 °C max. temp.
Diam. du filtre
42 mm
Épaisseur
790 μm
Dimension de pores
1.0 μm pore size
90 % porosity
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Prefiltration for 0.2 to 0.6 μm filters
  • Qualitative analysis
  • Clarification of aqueous solutions