Principaux documents
AP10045S0
Millipore
Canisters
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads), sterile, diam. 45 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122101
eCl@ss :
32030209
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of (10 Canisters of 100 absorbent pads)
Diamètre
45 mm
Entrée
sample(s) (environmental)
sample type sport drink
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type bottled water
sample type cider
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beer
sample type wine
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
10 bombonnes de 100 tampons absorbants stériles de 45mm de diamètre. Ces tampons permettent de renforcer les filtres dans les cassettes Millipore utilisées pour les analyses de contaminations. Saturés de milieu de culture, ils peuvent également servir à la culture sur membranes de micro-organismes. Pour augmenter le débit et la capacité, nos séparateurs en toile Dacron peuvent être placés entre les filtres d'une filtration en série pour empêcher le filtre écran en aval d'obstuer les pores du filtre en amont. Les tampons absorbants empêchent les dommages à la membrane dans des conditions de haute pression ou de débit rapide. La cellulose blanche pure utilisée dans ces tampons absorbants a été échantillonnée et testée, et est conforme aux spécifications.
Application
Ces tampons sont utilisés dans les laboratoires cliniques, le contrôle qualité (QC) industriel, les analyses environnementales ainsi que dans l'industrie cosmétique, agroalimentaire et pharmaceutique.
analyse microbiologique de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par filtration sur membrane.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AP1 004 7S0