AM63
Anti-A20 Mouse mAb (59A426)
liquid, clone 59A426, Calbiochem®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
59A426, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNFAIP3(7128)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunoprecipitation (2 g/mg)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Daudi cells
Autres remarques
May, M.J. et al. 1997. Seminars in Cancer Biology.2, 63.
Tewari, M., et al. 1995. J. Immunol.154, 1699.
Opipari, A.W., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 14705.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable