Principaux documents
ABS2192
Sigma-Aldrich
Anti-mPTGES-1
from rabbit
Synonyme(s) :
Prostaglandin E synthase, EC:5.3.99.3, Microsomal glutathione S-transferase 1-like 1, MGST1-L1, Microsomal prostaglandin E synthase 1, MPGES-1, p53-induced gene 12 protein
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on high sequence homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTGES(9536)
Description générale
La prostaglandine E synthase (UniProt : O14684, également connue sous les noms de EC:5.3.99.3, glutathion S-transférase 1-like 1 microsomale, MGST1-L1, prostaglandine E synthase 1 microsomale, MPGES-1, p53-induced gene 12 protein) est codée par le gène PTGES (Gene ID : 9536) chez l'être humain. La mPGES-1 est une protéine membranaire à passages multiples qui est une synthase terminale membranaire intégrale, inductible et dépendante du glutathion dans la voie de biosynthèse des prostanoïdes. Elle agit en aval des cyclooxygénases (COX) en catalysant l'oxydoréduction de la prostaglandine endoperoxyde H2 (PGH2) en prostaglandine E2 (PGE2). Sur le plan fonctionnel, mPGES-1 est couplé à COX-2 et l'induction de ces deux enzymes par des cytokines pro-inflammatoires, des facteurs de croissance ou des endotoxines entraîne une augmentation de la synthèse de PGE2 par les cellules inflammatoires. Elle est fortement exprimée avec COX-2 dans les fibroblastes synoviaux et les macrophages. Dans les cas d'arthrose, mPGES-1 et COX-2 sont fortement exprimées dans les chondrocytes et les cellules de la membrane synoviale. Les mPGES-1 jouent également un rôle dans la pathogenèse des accidents vasculaires cérébraux ischémiques et de nombreuses maladies neurodégénératives. Dans les cerveaux atteints de la maladie d'Alzheimer, on observe une expression plus élevée de COX-2 et de mPGES-1. Une expression plus élevée de mPGES a également été rapportée dans plusieurs cancers et cette expression plus élevée a été corrélée à l'invasion vasculaire et à un pronostic plus défavorable dans le cancer colorectal. Les xénogreffes A549 et DU145 déficientes en mPGES-1 présentent des taux de croissance significativement réduits. (réf. : Korotkova, M., and Jakobsson, P.J. (2014). Basic Clin. Pharmacol. Toxicol. 114, 64-69).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal détecte spécifiquement mPGES-1 chez l'être humain.
Immunogène
Prostaglandine E synthase microsomale humaine recombinante complète à étiquette His
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/5 000e d'un lot représentatif a permis de détecter mPTGES-1 dans des tissus d'amygdale humaine et de placenta humain.
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter mPTGES-1 dans des chondrocytes humains (Tuure, L., et al. (2015). Scand. J. Rheumatol. 44(1):74-9) et des cultures de cellules gliales mixtes de type sauvage (Straccia, M., et al. (2013). Glia. 61(10):1607-19).
Analyse par Immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter mPTGES-1 dans des cultures de cellules gliales mixtes de type sauvage (Tuure, L., et al. (2015). Scand. J. Rheumatol. 44(1):74-9).
Analyse par western blotting : Un lot représentatif a permis de détecter mPGES-1 dans l'expression de la protéine mPGES-1 inhibée par le PNE dans des cellules SK-N-SH stimulées par l'IL-1 (Olajide, O. A., et al. (2014). J. Ethnopharmacol. 152(2):377-83).
Analyse par immunohistochimie : Un lot représentatif a permis de détecter mPTGES-1 dans du tissu cérébral congelé frais (Tuure, L., et. al. (2015). Scand. J. Rheumatol. 44(1):74-9).
Détectez la prostaglandine E synthase avec cet anticorps polyclonal de lapin anti-mPTGES-1, (réf. ABS2192), qui a été testé en immunohistochimie (sur coupes en paraffine), en immunohistochimie (congelé), en immunofluorescence et en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur la protéine prostaglandine E synthase 1 microsomale recombinante.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/10 000e de cet anticorps a permis de détecter mPTGES-1 dans la protéine prostaglandine E synthase 1 microsomale recombinante.
Description de la cible
Env. 17 kDa (poids réel) ; 17,10 kDa (poids théorique). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Antisérum polyclonal de lapin, sans azoture de sodium.
Format : produit non purifié
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable