Key Documents
ABN90
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-NeuN
serum, from guinea pig
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Description générale
La référence ABN90 est une version polyclonale obtenue chez le cochon d'Inde de l'anticorps anti-NeuN, clone A60 (réf. MAB377), un anticorps monoclonal de souris caractérisé et cité de manière exhaustive dans les publications. Celui-ci reconnaît de manière spécifique la protéine NeuN, une protéine de liaison à l'ADN spécifique des neurones et présente dans la majorité des types de cellules neuronales du SNC et du SNP chez tous les vertébrés testés jusqu'ici. La distribution de la protéine NeuN est apparemment limitée aux noyaux, aux péricaryons et à certains processus proximaux des neurones dans le cerveau fœtal et adulte, même si certains neurones ne sont pas reconnus par l'anticorps anti-NeuN à tous les âges, par exemple les cellules rétiniennes de la couche nucléaire interne, les cellules de Cajal-Retzius, les cellules de Purkinje, les neurones du noyau olivaire inférieur et du noyau dentelé, et les cellules ganglionnaires sympathiques. La protéine NeuN, détectable par immunohistochimie, apparaît d'abord aux stades développementaux qui correspondent à la sortie du cycle cellulaire du neurone et/ou au début de la différenciation terminale du neurone. L'immunoréactivité apparaît approximativement au stade E9.5 dans le tube neural de souris et s'étend à l'ensemble du système nerveux en développement avant le stade E12.5. La coloration nucléaire intense suggère une fonction de protéine régulatrice nucléaire ; toutefois, il n'existe pas encore de données indiquant si la protéine NeuN a une fonction dans le cytoplasme distal ou si elle est simplement synthétisée à cet endroit avant d'être renvoyée vers le noyau. Aucune différence n'a été observée par immunoblotting entre la protéine isolée à partir de noyaux purifiés et celle provenant d'un extrait de cerveau entier.
Application
  • Analyse par immunohistochimie (paraffine) : une dilution au 1/5 000e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine NeuN dans des coupes de tissu de cortex cérébral et d'hippocampe de souris.
  • Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un lot représentatif a permis de détecter la protéine NeuN dans des cellules de cortex E18 de rat.
  • Remarque : il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales, car les échantillons et les conditions expérimentales peuvent varier selon les utilisateurs.
Cet anticorps anti-NeuN polyclonal de cochon d'Inde, réf. ABN90 est testé en western blotting, en immunocytochimie et en immunohistochimie (paraffine), pour détecter la présence de NeuN.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu cérébral E16 de souris. Analyse par western blotting : une dilution au 1/2 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine NeuN dans du lysat de tissu cérébral E16 de souris.
Description de la cible
~48 kDa (poids observé).
Forme physique
Sérum polyclonal de cochon d'Inde contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Christopher Sliwinski et al.
Journal of neurotrauma, 35(18), 2222-2238 (2018-05-01)
A large proportion of patients suffering from spinal cord injury (SCI) develop chronic central neuropathic pain. Previously, we and others have shown that sensorimotor training early after SCI can prevent the development of mechanical allodynia. To determine whether training initiated
Baptiste Lacoste et al.
Neuron, 83(5), 1117-1130 (2014-08-27)
Neurovascular interactions are essential for proper brain function. While the effect of neural activity on cerebral blood flow has been extensively studied, whether or not neural activity influences vascular patterning remains elusive. Here, we demonstrate that neural activity promotes the
Haring J Nauta et al.
Cureus, 10(3), e2371-e2371 (2018-05-29)
Punctate midline myelotomy (PMM) has been successfully applied clinically in humans for the relief of intractable visceral pain. The operation is thought to work by interrupting the postsynaptic dorsal column pathway (PSDC) of the spinal cord. In fact, PMM was developed specifically
Wencheng Liu et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(49), 12425-12435 (2016-12-09)
Passive immunization with anti-tau monoclonal antibodies has been shown by several laboratories to reduce age-dependent tau pathology and neurodegeneration in mutant tau transgenic mice. These studies have used repeated high weekly doses of various tau antibodies administered systemically for several
Tadasuke Tominaga et al.
PloS one, 14(3), e0213673-e0213673 (2019-03-12)
Primary and secondary traumatic brain injury (TBI) can cause tissue damage by inducing cell death pathways including apoptosis, necroptosis, and autophagy. However, similar pathways can also lead to senescence. Senescent cells secrete senescence-associated secretory phenotype proteins following persistent DNA damage