ABN1681
Anti-Phospho-PANX1 (Tyr198)
from rabbit
Synonyme(s) :
Pannexin-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr198)
Informations sur le gène
human ... PANX1(24145)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in isolated mesenteric venule cross-sections from mice (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat. Commun. 6:7965).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in HUVECs stimulated with TNF-a (Lohman, A.W., et. al. (2015). Nat Commun. 6:7965).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Phospho-PANX1 (Tyr198) in 10 µg of lysate from HEK293 cells transfected with murine pannexin-1.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable