ABN1658
Anticorps anti-pro-TRH
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
anti-thyrotropin-releasing hormone, anti-Ps4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Trh(25569)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Analyse par immunofluorescence : Un lot représentatif a permis de détecter la pro-TRH dans le tronc cérébral de rat et dans les tissus de moelle épinière de rat. (Wessendorf, M.W., et. al. (1990). J Histochem Cyotchem. 38(12):1859-77).
Neurosciences
Qualité
Analyse par western blot : Une dilution 1/500 de cet anticorps a permis de détecter la pro-TRH dans 10 µg de lysat de tissu d'hypothalamus de rat.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation : Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des tubes de microcentrifugation et les stocker à -20 °C. Éviter les cycles répétés de congélation/décongélation, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1