Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
ABE1363
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-acétyl-histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Histone H2A.Z, H2A/z
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
acetylation (Lys5,Lys7,Lys11)
Informations sur le gène
human ... H2AFZ(3015)
Description générale
H2A.Z, aussi appelé H2AFZ, est un variant de l'histone H2A qui est fortement conservé de la levure à l'homme. Tout comme d'autres variants d'histone, H2A.Z est codé par un unique gène, produisant un type légèrement divergent de H2A avec des fonctions spéciales. H2A.Z est impliqué dans la compaction de la chromatine en stabilisant l'octamère d'histone au sein du nucléosome. Il promeut l'expression génique via la création d'un domaine ouvert dans la chromatine qui est plus facilement transcrit. H2A.Z se retrouve de manière non aléatoire partout dans le génome, et est présent principalement dans l'hétérochromatine péricentrique, mais est exclu du chromosome X inactif et du nucléole. H2A.Z est associé à l'euchromatine et à l'hétérochromatine facultative. La méthylation de l'ADN peut influencer la structure de la chromatine et provoquer une extinction génique en excluant H2A.Z et, parallèlement, H2A.Z protège les gènes de la méthylation de l'ADN. Ainsi, H2A.Z intervient dans la régulation de l'extinction de l'hétérochromatine et est impliqué dans le contrôle transcriptionnel.
Spécificité
Protéine humaine, de souris, et certainement d'une multitude d'autres espèces.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à une partie proche de l'extrémité N-terminale de l'acétyl-histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) humaine.
Application
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'acétyl-histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) à l'aide de chromatine issue de cellules HeLa.
Analyse par dot blot : Une concentration de 0,05 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter l'acétyl-histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) dans des peptides H2A.Z.
Analyse par immunoprécipitation de la chromatine (Seq.)  : Un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter l'acétyl-histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) à l'aide de chromatine issue de cellules K562.
Analyse par immunocytochimie : Un lot représentatif a permis de détecter l'acétyl-histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) dans des cellules HeLa.
L'utilisation de cet anticorps anti-acétyl-histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) a été validée en western blotting, immunocytochimie, immunoprécipitation de la chromatine (ChIP), ChIP-seq, dot blot et ELISA pour la détection de l'acétyl-histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11).
Qualité
Analyse par western blotting : Une concentration de 0,05 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter l'acétyl-histone H2A.Z (Lys 5, 7, 11) dans 10 µg d'extrait acide de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium.
Description de la cible
~16 kDa (poids observé)
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS avec 0,05 % d'azoture de sodium et 0,05 % de ProClin300.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
BreAnna Cameron et al.
Biology open, 10(9) (2021-10-01)
Elongator dysfunction is increasingly recognized as a contributor to multiple neurodevelopmental and neurodegenerative disorders including familial dysautonomia, intellectual disability, amyotrophic lateral sclerosis, and autism spectrum disorder. Although numerous cellular processes are perturbed in the context of Elongator loss, converging evidence
Anas Reda et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 49(8), 1285-1295 (2024-02-17)
Creating long-lasting memories requires learning-induced changes in gene expression, which are impacted by epigenetic modifications of DNA and associated histone proteins. Post-translational modifications (PTMs) of histones are key regulators of transcription, with different PTMs producing unique effects on gene activity
Klotilda Narkaj et al.
eNeuro, 5(5) (2018-11-13)
Memory formation is a protracted process that initially involves the hippocampus and becomes increasingly dependent on the cortex over time, but the mechanisms of this transfer are unclear. We recently showed that hippocampal depletion of the histone variant H2A.Z enhances
Carissa J Dunn et al.
eNeuro, 4(4) (2017-09-01)
The histone variant H2A.Z is an essential and conserved regulator of eukaryotic gene transcription. However, the exact role of this histone in the transcriptional process remains perplexing. In vertebrates, H2A.Z has two hypervariants, H2A.Z.1 and H2A.Z.2, that have almost identical
Tara Procida et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-16)
Histone variants differ in amino acid sequence, expression timing and genomic localization sites from canonical histones and convey unique functions to eukaryotic cells. Their tightly controlled spatial and temporal deposition into specific chromatin regions is accomplished by dedicated chaperone and/or