Merck
ABD69
Anticorps anti-nestine humaine
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Nestin
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
74
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
should not react with
rat, mouse
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NES(10763)
General description
La nestine est une grande protéine de filament intermédiaire (classe de type VI) exprimée durant le développement et dans les jonctions neuromusculaires et myotendineuses. L'expression de la nestine est limitée, et disparaît typiquement au plus tard au stade E18. La nestine est considérée comme un marqueur neuronal raisonnable ; toutefois, de récentes études ont mis en évidence une expression de la nestine dans d'autres types de cellules comme les cellules endothéliales (Folia Biologica, 44(5):155, 1998). La nestine permet d'identifier le neuroépithélium le plus primitif mais aussi de nombreux autres tissus embryonnaires, elle n'est donc pas spécifique du SNC. Une expression de la nestine est observée dans presque tous les glioblastomes multiformes (GBM) et dans de nombreux mélanomes (aussi bien primaires que métastatiques), mais pas dans les carcinomes métastatiques.
L'anticorps anti-nestine a un MW observé de 220 kDa. L'anticorps peut donner une bande de 260 kDa dans certaines cellules et/ou en présence de certains traitements.
Immunogen
Protéine recombinante avec étiquette GST correspondant à la nestine humaine.
Application
Détectez la nestine humaine à l'aide de cet anticorps anti-nestine humaine dont l'utilisation a été validée en western blotting, ICC et IHC.
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules WI38 humaines.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la nestine dans des cellules WI38 humaines.
Produit évalué par immunohistochimie sur du tissu de glioblastome humain.
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/2000e de cet anticorps a permis de détecter la nestine dans du tissu de glioblastome humain.
Produit évalué par western blotting sur des cellules de glioblastome U251 humain. Analyse par western blotting : Il a été montré qu'une dilution au 1/25 000e de cet anticorps a permis de détecter la nestine dans des cellules de glioblastome U251 humain.
Biochem/physiol Actions
Cet anticorps reconnaît la nestine humaine. L'anticorps ne réagit pas avec la nestine de rat ou de souris.
Analysis Note
Contrôle
Cellules de glioblastome U251.
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules de glioblastome U251 humain. Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la nestine dans des cellules de glioblastome U251 humain.
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Still not finding the right product?
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
Contenu apparenté
Neuroscience: Your Neural Network for Antibodies, Proteins, Kits, and Assays
Smita Jagtap et al.
Human molecular genetics, 28(21), 3625-3636 (2019-09-14)
The X-linked neurodevelopmental diseases CDKL5 deficiency disorder (CDD) and Rett syndrome (RTT) are associated with intellectual disability, infantile spasms and seizures. Although mitochondrial dysfunction has been suggested in RTT, less is understood about mitochondrial function in CDD. A comparison of
Intraspinal transplantation of mouse and human neural precursor cells.
Weinger, JG; Chen, L; Coleman, R; Leang, R; Plaisted, WC; Loring, JF; Lane, TE
Current Protocols in Stem Cell Biology null
Sutapa Ray et al.
Molecular carcinogenesis, 57(4), 536-548 (2017-12-28)
Medulloblastoma (MB) is a malignant pediatric brain tumor with poor prognosis. Signal transducers and activators of transcription-3 (STAT3) is constitutively activated in MB where it functions as an oncoprotein, mediating cancer progression and metastasis. Here, we have delineated the functional
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
ABD6904053252694288