Key Documents
ABD115
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MUSTN1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Musculoskeletal embryonic nuclear protein 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rat (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUSTN1(389125)
Description générale
La protéine nucléaire embryonnaire musculosquelettique 1 (UniProt : Q8IVN3, aussi appelée MUSTN1) est codée par le gène MUSTN1 (identifiant du gène : 389125) chez l'homme. MUSTN1 est une petite protéine de la famille des MUSTANG principalement présente dans le système musculosquelettique. Elle intervient dans le développement et la régénération du système musculosquelettique. Elle est située dans le noyau et, plus précisément, dans les cellules mésenchymateuses des membres en développement et dans le cal osseux apparaissant après une fracture dans les cellules ostéoprogénitrices périostiques, les chondrocytes proliférants, et les jeunes ostéoblastes actifs. La séquence MUSTN1 présente une forte homologie chez les vertébrés et contient une séquence de localisation nucléaire sans autre motif significatif. La protéine MUSTN1 est fortement exprimée durant l'embryogenèse et est essentielle à la prolifération et à la différenciation des chondrocytes. (réf. : Gersch, RP et Hadjiargyrou, M (2009). Bone 45(2); 330-338).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de lapin détecte la protéine nucléaire embryonnaire musculosquelettique 1 (MUSTN1) chez l'homme et la souris. Il cible un épitope de 12 acides aminés de la région C-terminale.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant à 12 acides aminés de la région C-terminale de la protéine nucléaire embryonnaire musculosquelettique 1 humaine.
Épitope : Extrémité C-terminale
Application
Analyse par western blotting : 2 µg/ml d'un lot représentatif ont permis de détecter MUSTN1 dans un lysat de tissu cardiaque humain.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/250-1000e d'un lot représentatif a permis de détecter MUSTN1 dans des tissus de muscle squelettique humain, d'embryon de souris et de poumon d'embryon de souris.
Analyse par western blotting : 2 µg/ml d'un lot représentatif ont permis de détecter MUSTN1 dans un lysat de tissu cardiaque humain.
Analyse par immunohistochimie : Une dilution au 1/250-1000e d'un lot représentatif a permis de détecter MUSTN1 dans des tissus de muscle squelettique humain, d'embryon de souris et de poumon d'embryon de souris.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-MUSTN1, réf. ABD115, est un anticorps polyclonal de lapin qui détecte la protéine nucléaire embryonnaire musculosquelettique 1 humaine et murine, et dont l'utilisation a été testée en immunohistochimie (paraffine) et en western blotting.
Qualité
Évaluée par western blotting sur du lysat de cellules C2C12.
Analyse par western blotting : 2 µg/ml de cet anticorps ont permis de détecter MUSTN1 dans un lysat de cellules C2C12.
Description de la cible
~13 kDa (poids observé) ; 8,91 kDa (poids déterminé par calcul). Des bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M, du NaCl 0,15 M et 0,05 % d'azoture de sodium.
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M, du NaCl 0,15 M et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique correspondant spécifiquement au lot utilisé.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Serge Ducommun et al.
Molecular metabolism, 82, 101912-101912 (2024-03-09)
Skeletal muscle plasticity and remodeling are critical for adapting tissue function to use, disuse, and regeneration. The aim of this study was to identify genes and molecular pathways that regulate the transition from atrophy to compensatory hypertrophy or recovery from
Sara Di Persio et al.
Cell reports. Medicine, 2(9), 100395-100395 (2021-10-09)
Despite the high incidence of male infertility, only 30% of infertile men receive a causative diagnosis. To explore the regulatory mechanisms governing human germ cell function in normal and impaired spermatogenesis (crypto), we performed single-cell RNA sequencing (>30,000 cells). We