Principaux documents
AB9872
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-TrkB
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Tyrosine kinase receptor B
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NTRK2(4915)
Description générale
La famille des récepteurs tyrosine kinases (Trk) des mammifères se compose de trois protéines transmembranaires principales. Les récepteurs peuvent être activés par une ou plusieurs des quatre neurotrophines suivantes : NGF, BDNF, NT3 et NT4/5. La famille des protéines transmembranaires TrkB sert de récepteurs au BDNF et au NT-4/5. Ces neurotrophines régulent les réponses biologiques comme la survie, la prolifération et la différenciation des cellules neuronales normales et néoplasiques.
Spécificité
Aucune autre espèce n'a encore été testée. Il devrait réagir avec un large éventail d'espèces de mammifères, sur la base de la grande similarité des séquences.
trkB [récepteur du facteur de croissance BDNF/NT-4/5 ; récepteur B de la tyrosine kinase]. La séquence de l'immunogène a été choisie pour éviter toute réactivité croisée avec les récepteurs trkA et trkC.
Immunogène
Domaine extracellulaire du récepteur de souris recombinant exprimé dans des cellules de mammifères.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : 1/3 000e L'anticorps a été utilisé avec succès sur un ganglion de la racine dorsale de rat et des ganglions trigéminés de moelle épinière de rat (coupes libres au cryostat). Le fixateur suggéré est le paraformaldéhyde à 4 %.
Ne convient pas au western blotting.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-TrkB est un anticorps dirigé contre le récepteur TrkB pour une utilisation en IH.
Sous-domaine de recherche
Neurochimie et neurotrophines
Forme physique
Produit lyophilisé. À reconstituer dans 50 μl d'eau distillée stérile. Centrifuger pour éliminer le matériel insoluble. Sans conservateur.
sérum
Stockage et stabilité
Conserver le produit lyophilisé congelé entre -20 °C et -70 °C pendant 12 mois maximum à compter de la date de réception. Après reconstitution, conserver à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 6 mois maximum. Éviter les congélations/décongélations répétées. Du glycérol (1:1, de qualité ACS ou supérieure) peut être ajouté pour une meilleure stabilité.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Matthew D Johnson et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 39(2), 1010428317692256-1010428317692256 (2017-02-22)
This study investigated the Trk receptor family as a therapeutic target in pancreatic ductal adenocarcinoma and assessed their prognostic significance. Global gene expression analysis was investigated in prospectively collected pancreatic ductal adenocarcinomas that had either undergone neoadjuvant chemoradiation or were
Giuseppe Sirago et al.
Biology, 12(3) (2023-03-30)
Human skeletal muscle atrophy and a disproportionate force loss occur within a few days of unloading in space and on Earth, but the underlying mechanisms are not fully understood. Disruption of neuromuscular junction homeostasis has been proposed as one of
Anna A Cook et al.
eLife, 12 (2023-12-12)
Spinocerebellar ataxia type 6 (SCA6) is a rare disease that is characterized by cerebellar dysfunction. Patients have progressive motor coordination impairment, and postmortem brain tissue reveals degeneration of cerebellar Purkinje cells and a reduced level of cerebellar brain-derived neurotrophic factor
Luiza I Hernandez et al.
Pharmaceuticals (Basel, Switzerland), 6(3), 295-319 (2013-07-31)
Recent clinical trials of small interfering RNAs (siRNAs) highlight the need for robust delivery technologies that will facilitate the successful application of these therapeutics to humans. Arguably, cell targeting by conjugation to cell-specific ligands provides a viable solution to this
Gaby J Ritfeld et al.
Cell transplantation, 24(11), 2209-2220 (2015-01-13)
The ability of intraspinal bone marrow stromal cell (BMSC) transplants to elicit repair is thought to result from paracrine effects by secreted trophic factors including brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Here we used gene therapy to increase or silence BDNF production