AB9094-I
Anti-Sodium Pump Subunit alpha-2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Sodium/potassium-transporting ATPase subunit alpha-2, Na(+)/K(+) ATPase alpha-2 subunit, Na(+)/K(+) ATPase alpha(+) subunit, Sodium pump subunit alpha-2, Sodium Pump Subunit alpha-2, Anti-Sodium Pump (Na+ pump (Na+-K+-ATPase)) α 2 Isoform, Sodium/po
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
porcine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATP1A2(477)
rat ... Atp1A2(24212)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis (IP): 10 ug from a representative lot immunoprecipitated Sodium Pump Subunit alpha-2 in 500 µg of rat brain tissue lysate.
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected Sodium Pump Subunit alpha-2 in 10 µg of rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable