Merck
AB747
Anti-Collagen Type III (COL3A1) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Anti-EDS4A, Anti-EDSVASC, Anti-PMGEDSV
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, IF
Citations:
18
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-collagène de type III, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
fractionated antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable
suitability
not suitable for Western blot, not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
Immunogen
Collagène placentaire de type III humain
Application
ELISA - 1/3 000e
Immunofluorescence indirecte sur coupes de cryostat ou cellules mises en culture à une dilution au 1/20-1/40e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-collagène de type III est validée en ELISA et en IF pour la détection du collagène de type III.
Biochem/physiol Actions
L'anticorps réagit avec le collagène de type III humain natif et thermodénaturé (non réduit). Des réactions croisées se produisent avec d'autres types de collagène en conditions natives. On observe une réactivité croisée de 10 % avec le collagène humain de type I, de 2 % avec le collagène humain de type II et de 4 % avec le collagène humain de type IV et V. Aucune réactivité croisée n'est observée avec d'autres protéines plasmatiques humaines en ELISA dans des conditions natives. La réactivité dans des états dénaturés n'a pas été examinée.
Réactivité croisée Pourcentage
Collagène de type I humain 10 %
Collagène de type II humain 2 %
Collagène de type III humain 100 %
Collagène de type IV et V humain 4 %
Les protéines plasmatiques humaines n'interfèrent pas avec la liaison au collagène.
Physical form
Format : Produit purifié
solution de 500 µl contenant du NaCl 0,15 M, du phosphate de sodium 10 mM (pH 7,5), ainsi que du mannitol à 0,1 % et du dextran à 0,1 % comme stabilisateurs, sans aucun conservateur.
La fraction immunoglobuline a été préparée par précipitation au sulfate d'ammonium, puis par chromatographie par DEAE-cellulose, à partir d'antisérum à absorption croisée sur des protéines, immunoglobulines et collagènes de type I, II, IV et V sériques humains immobilisés.
Preparation Note
l'anticorps est stable pendant 12 mois entre 2 et 8 °C à compter de la date de réception. Avant utilisation, éliminer les agrégats non dispersés par microcentrifugation.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
John A Marwick et al.
SLAS discovery : advancing life sciences R & D, 26(9), 1091-1106 (2021-06-04)
Lung imaging and autopsy reports among COVID-19 patients show elevated lung scarring (fibrosis). Early data from COVID-19 patients as well as previous studies from severe acute respiratory syndrome, Middle East respiratory syndrome, and other respiratory disorders show that the extent
Mabrouka Maamra et al.
British journal of pharmacology, 179(11), 2697-2712 (2021-12-09)
Transglutaminase type 2 (TG2) catalyses formation of ε-(γ-glutamyl)-lysine bonds between proteins, including those of the extracellular matrix (ECM). Elevated extracellular TG2 leads to accelerated ECM deposition and reduced clearance that underlies tissue scarring and fibrosis. Many transglutaminase inhibitors exist and
Omar S Qureshi et al.
Biology open, 6(10), 1423-1433 (2017-10-17)
Activated fibroblasts are considered major drivers of fibrotic disease progression through the production of excessive extracellular matrix (ECM) in response to signals from damaged epithelial and inflammatory cells. Nevertheless, epithelial cells are capable of expressing components of the ECM, cross-linking
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
AB74704053252587153