AB5860-200UL
Anti-Potassium Channel TREK-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Twik-Related K+ Channel 1, Kcnk2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (17/18)
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KCNK2(3776)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Dilutions should be made using a carrier protein such as BSA (1-3%)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
CONTROL ANTIGEN: Included free of charge with the antibody is 40 μg of control antigen. The stock solution of the antigen can be made up using 100 μL of sterile distilled water. For negative control, preincubate 1 μg of peptide with 1 μg of antibody for one hour at room temperature. Optimal concentrations must be determined by the end user.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3