Principaux documents
AB5066P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-transporteur de norépinéphrine
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
NET
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
Spécificité
Spécifique pour le transporteur de norépinéphrine (NET). Le transporteur de norépinéphrine est une protéine membranaire intégrale longue de 617 acides aminés qui appartient à la famille des symporteurs sodium-neurotransmetteur (Bruss et al. 1995 ; Melikian et al. 1994 ; Pacholczyk et al. 1991). Le peptide immunogène présente une homologie considérable avec d'autres protéines connues.
Immunogène
Séquence peptidique de 22 acides aminés correspondant au premier domaine extracellulaire du NET de rat.
Application
L'utilisation de cet anticorps anti-transporteur de norépinéphrine est validée en ELISA et en WB pour la détection du transporteur de norépinéphrine.
Western blotting : 1 à 10 µg/ml (technique de chimiluminescence) : Le NET existe sous au moins deux formes, une forme hautement glycosylée d'env. 80k Da, plus couramment rencontrée dans le cerveau, et une forme moins glycosylée de 54 kDa, observée dans certaines régions et certains tissus.
ELISA : dilution du 1/10 000e au 1/100 000e (50 à 100 ng de peptide immunogène/puits). Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
80 kDa et 54 kDa
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. En solution dans un tampon phosphate salin avec 0,1 % de BSA.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Christophe Wersinger et al.
The European journal of neuroscience, 24(11), 3141-3152 (2006-12-13)
Alpha-synuclein (alpha-Syn) has been studied in the context of Parkinson's disease, but its normative role remains elusive. We have shown that alpha-Syn regulates the homeostasis of dopaminergic and serotonergic synapses, through trafficking of the dopamine and serotonin transporter, respectively. In
Anastasia Drobysheva et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 305(12), H1817-H1829 (2013-10-15)
Central mechanisms involving mineralocorticoid receptor (MR) activation contribute to an increase in sympathetic tone after myocardial infarction (MI). We hypothesized that this central mechanism also contributes to cardiac sympathetic axonal sprouting and that central MR blockade reduces cardiac sympathetic hyperinnervation
Michael Y Aksenov et al.
Neurotoxicology, 29(6), 971-977 (2008-07-09)
Drug abuse is a risk factor for neurological complications in HIV infection. Cocaine has been shown to exacerbate HIV-associated brain pathology and enhance neurotoxicity of HIV-1 Tat and gp120 proteins. In this study, we found that the selective inhibitor of
X Zhang et al.
Physiological research, 64(1), 103-110 (2014-09-07)
The colorectum (late distal colon) is innervated by the sympathetic nervous system, and many colorectal diseases are related to disorders of the sympathetic nervous system. The sympathetic regulation of colorectal ion transport is rarely reported. The present study aims to
The mouse olfactory peduncle. 2.The anterior limb of the anterior commissure.
Brunjes, PC
Frontiers in Neuroanatomy null