Principaux documents
AB5032
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-molécule d'adhérence des cellules nerveuses
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
CD56 antigen, antigen recognized by monoclonal antibody 5.1H11
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat, chicken, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NCAM1(4684)
Description générale
L'identifiant précédemment associé à cette protéine P13592 a été fusionné à l'identifiant P13591. Des informations complémentaires sont disponibles sur la base de données UniProt.
Les molécules d'adhérence cellulaire, qui font partie de la superfamille des immunoglobulines, sont apparentées aux immunoglobulines de par leur structure. Cette famille compte plus de 100 membres, dont l'ICAM (molécule d'adhérence intercellulaire), la NCAM (molécule d'adhérence des cellules nerveuses) et la NgCAM (molécule d'adhérence entre neurones et cellules gliales). La NCAM et la NgCAM sont des molécules d'adhérence calcium-dépendantes. La NCAM, la première CAM a avoir été caractérisée, est exprimée sur tous les neurones dès les premiers stades du développement. Elle se lie de manière homophilique à la NCAM présente sur les cellules adjacentes et assure diverses fonctions durant le neurodéveloppement. L'une de ces fonctions majeures est de maintenir ensemble les neurites en développement durant l'excroissance neuronale et la formation des connexions neurales. Les propriétés adhésives de la NCAM sont modulées durant le développement et la plasticité par la présence d'acide polysialique (PSA), un glucide régulé. L'addition post-traductionnelle de PSA sur la NCAM via une liaison du type alpha-2,8 (NCAM-PSA) semble contribuer à la plasticité synaptique durant l'apprentissage et la formation de la mémoire, et aux mécanismes de régénération des nerfs.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec le poulet, l'homme et le rat.
Molécule d'adhérence des cellules nerveuses (NCAM). La molécule a un poids moléculaire de 200-250 kDa ; il tombe à 140-180 kDa en cas de traitement à la neuraminidase. Un produit de dégradation de 160 kDa peut également être visible.
Immunogène
NCAM de poulet ultra pure.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Détectez la molécule d'adhérence des cellules nerveuses (NCAM) à l'aide de cet anticorps anti-molécule d'adhérence des cellules nerveuses, dont l'utilisation a été validée en ELISA, IF, IH, FUNC et WB.
Immunohistochimie :
Il a été montré qu'un précédent lot fonctionnait avec un large éventail de fixateurs. Détecte la NCAM de poulet à une concentration de 1 μg/ml et la NCAM de souris à une concentration de 2 μg/ml.
Immunofluorescence :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunofluorescence.
Blocage de fonction :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé dans le blocage de fonctions.
ELISA :
Une concentration de 0,3 μg/ml d'un précédent lot a été utilisée.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l'utilisateur final.
Sous-domaine de recherche
Cônes de croissance et guidage axonal
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cerveau de souris.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter la NCAM dans 10 μg de lysat de cerveau de souris.
Description de la cible
La molécule a un poids moléculaire de 200-250 kDa ; il tombe à 140-180 kDa en cas de traitement à la neuraminidase. Un produit de dégradation de 160 kDa peut également être visible.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant du PBS, exempt de conservateurs.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation :
À la première décongélation, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Membrane cérébrale de souris traitée à la neuraminidase.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Taste bud cells of adult mice are responsive to Wnt/?-catenin signaling: implications for the renewal of mature taste cells.
Gaillard, D; Barlow, LA
Genesis (2000)
Protein kinase A activation promotes plasma membrane insertion of DCC from an intracellular pool: A novel mechanism regulating commissural axon extension.
Bouchard, JF; Moore, SW; Tritsch, NX; Roux, PP; Shekarabi, M; Barker, PA; Kennedy, TE
The Journal of Neuroscience null
Francisco Barrionuevo et al.
Developmental biology, 327(2), 301-312 (2009-01-07)
Sox9 and Sox8 are transcription factors expressed in embryonic and postnatal Sertoli cells of the mouse testis. Sox9 inactivation prior to the sex determination stage leads to complete XY sex reversal. In contrast, there is normal embryonic testis development in
Maria S Skog et al.
Stem cell research & therapy, 7(1), 113-113 (2016-08-17)
In order to develop novel clinical applications and to gain insights into possible therapeutic mechanisms, detailed molecular characterization of human bone marrow-derived mesenchymal stromal cells (hBM-MSCs) is needed. Neural cell adhesion molecule (NCAM, CD56) is a transmembrane glycoprotein modulating cell-cell
Ladan Amin et al.
Journal of cell science, 129(20), 3878-3891 (2016-09-04)
The cellular prion protein (PrPC), encoded by the PRNP gene, is a ubiquitous glycoprotein, which is highly expressed in the brain. This protein, mainly known for its role in neurodegenerative diseases, is involved in several physiological processes including neurite outgrowth.