Principaux documents
AB4326
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ISL-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
ISL LIM homeobox 1, ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain, ISL1 transcription factor, LIM/homeodomain, (islet-1)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
horse, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
sheep (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ISL1(3670)
Description générale
Islet-1 (ISL-1) est un facteur de transcription qui joue un rôle important dans l'embryogenèse des îlots de Langerhans dans le pancréas. Il est exprimé dans des sous-ensembles de neurones de la médullaire surrénalienne et des ganglions rachidiens dorsaux, dans les couches de cellules nucléaires et ganglionnaires de la rétine, dans la glande pinéale et dans certaines régions du cerveau. Dans les embryons de souris, une anomalie de ce gène empêche la différenciation des neurones moteurs du tube neural. Plus récemment, il a été identifié comme marqueur d'une lignée de progéniteurs cardiaques capables de se différencier dans les trois principaux types de cellules cardiaques : cardiomyocytes, cellules du muscle lisse et cellules endothéliales.
Spécificité
Cet anticorps reconnaît l'ISL-1.
Il devrait réagir avec les espèces de vertébrés les plus courantes du fait de l'homologie de séquences à 100 %.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant à la protéine ISL-1 humaine.
Épitope : région interne de l'ISL-1.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/300e d'un précédent lot a permis de détecter l'ISL-1 dans du tissu de pancréas de souris.
L'anticorps anti-ISL-1 est un anticorps polyclonal de lapin permettant de détecter la protéine ISL-1, également nommée ISL LIM à homéodomaine 1, facteur de transcription LIM/homéodomaine de l'ISL1, et dont l'utilisation a été validée en western blotting et immunohistochimie.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules K562.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine ISL-1 dans 10 µg de lysat de cellules K562.
Description de la cible
Env. 39 kDa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Joseph A Bisson et al.
Developmental biology, 398(1), 80-96 (2014-12-09)
Wnt proteins regulate cell behavior via a canonical signaling pathway that induces β-catenin dependent transcription. It is now appreciated that Wnt/β-catenin signaling promotes the expansion of the second heart field (SHF) progenitor cells that ultimately give-rise to the majority of
Zane Zeier et al.
Experimental neurology, 271, 241-250 (2015-06-24)
A hexanucleotide repeat expansion residing within the C9ORF72 gene represents the most common known cause of amyotrophic lateral sclerosis (ALS) and places the disease among a growing family of repeat expansion disorders. The presence of RNA foci, repeat-associated translation products
Laura I Hudish et al.
Stem cell reports, 14(6), 1033-1043 (2020-05-11)
Human motor neuron (MN) diseases encompass a spectrum of disorders. A critical barrier to dissecting disease mechanisms is the lack of appropriate human MN models. Here, we describe a scalable, suspension-based differentiation system to generate functional human MN diseases in
Shuichi Kato et al.
Nagoya journal of medical science, 77(1-2), 253-263 (2015-03-24)
Transplantation of motoneurons (MN) into the peripheral nerve to provide a source of neurons for muscle reinnervation, termed motoneuron integrated striated muscle (MISM), may provide the potential to restore functional muscle activity, when combined with computer-programmed functional electrical stimulation (FES).
Himanshu Arora et al.
Journal of stem cells & regenerative medicine, 17(1), 18-27 (2021-08-27)
Rationale: Cardiac sympathetic nerves are required for endogenous repair of the mammalian neonatal heart in vivo, but the underlying mechanism is unclear. Objective: We tested the hypothesis that a combination of cardiac developmental growth factors Wnt3a, BMP4 and Neuregulin (NRG-1)