Key Documents
AB3209
Sigma-Aldrich
Anti-Oct-4 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
POU5F1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Entrée
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POU5F1(5460)
Description générale
Expression of the POU-domain transcription factor Octamer-4 (Oct-4) is widely regarded as a hallmark of pluripotent stem cells. The relationship of Oct-4 to pluripotent stem cells is indicated by its tightly restricted expression to undifferentiated pluripotent stem cells. Upon differentiation to somatic lineages, the expression of Oct-4 disappears rapidly. Unlike the majority of pluripotent stem cell markers, the biological role of Oct-4 has been well characterized. Studies performed in mice point to the critical role of Oct-4 in the establishment and/or maintenance of pluripotent stem cells in an uncommitted state.
Spécificité
Recognizes Oct4 (POU5F1). d'un poids moléculaire de 38 601 Daltons.
Immunogène
Synthetic peptide, amino acids 282-297of Oct4.
Application
Domaine de recherche
Recherche sur les cellules souches
Sous-domaine de recherche
Différenciation précoce et cellules pluripotentes
This Anti-Oct-4 Antibody is validated for use in IC, IH, WB for the detection of 41186.
Western blotting : dilution du 1/200e au 1/1000e, par chimioluminescence amplifiée. Oct-4 in cells typically shows ~40-44kDa band or doublet.
Immunohistochimie : dilution du 1/200e au 1/1000e.
Immunocytochimie : dilution du 1/200e au 1/1000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Description de la cible
44 kDa
Forme physique
Immunoglobuline purifiée par affinité. Anticorps précipité, dans une solution de PBS et de sulfate d'ammonium saturé à 50 %, sans conservateurs.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
À conserver à -70 °C dans le flacon non ouvert pendant 6 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
–° –° Il est possible de conserver le produit à -20 °C en y ajoutant le même volume de glycérol. Il est toutefois recommandé d'utiliser du glycérol de qualité ACS ou supérieure, dans la mesure où un glycérol de mauvaise qualité peut entraîner une perte d'activité significative.
For freezing, it is recommended that the rehydrated antibody solution be further diluted 1:1 with a 2% BSA (fraction V, highest-grade available) solution made with the rehydration buffer. La solution d'anticorps/BSA à 1 % résultante peut être divisée en aliquotes et conservée pendant 6 mois à -70 °C. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Cellules souches embryonnaires (ES) humaines pluripotentes
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Chawalit Siriboon et al.
PloS one, 10(2), e0118165-e0118165 (2015-02-14)
We attempted to isolate ES cell lines using inner cell masses from high-quality cloned porcine blastocysts. After being seeded onto feeders, embryos had better (P < 0.05) attachment, outgrowth formation and primary colonization in both 2× and 3× aggregated cloned
Nicole Renee Lee Sparks et al.
Stem cells (Dayton, Ohio), 36(3), 349-362 (2017-12-02)
Human pluripotent stem cell-derived osteoblasts possess great potential for use in bone disorder elucidation and repair; however, while the general ability of human pluripotent stem cells to differentiate into osteoblasts and lay down bone-specific matrix has been shown, previous studies
Poonam Sharma et al.
Life science alliance, 2(5) (2019-10-09)
Octamer-binding transcription factor 4 (Oct4, also known as Pou5F3) is an essential pluripotency-inducing factor, governing a plethora of biological functions during cellular reprogramming. Retina regeneration in zebrafish involves reprogramming of Müller glia (MG) into a proliferating population of progenitors (MGPCs)
Max Villa et al.
Biomedical microdevices, 12(2), 253-261 (2009-12-17)
We present optimal perfusion conditions for the growth of primary mouse embryonic fibroblasts (mEFs) and mouse embryonic stem cells (mESCs) using a microfluidic perfusion culture system. In an effort to balance nutrient renewal while ensuring the presence of cell secreted
Filipa Vlahova et al.
Scientific reports, 9(1), 8126-8126 (2019-06-01)
Expression of OCT4A is one of the hallmarks of pluripotency, defined as a stem cell's ability to differentiate into all the lineages of the three germ layers. Despite being defined as non-tumorigenic cells with high translational potential, human mid-trimester amniotic