Merck
Toutes les photos(6)
Key Documents
AB2253
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-doublecortine
serum, from guinea pig
Synonyme(s) :
Anti-Doublecortin Antibody, AB2253 | Sigma-Aldrich
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunofluorescence: suitable (Frozen tissue sections)
immunohistochemistry: suitable (Paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DCDC1(341019)
Description générale
L'anticorps anti-doublecortine, réf. AB2253, est un anticorps polyclonal de cochon d'Inde qui permet de détecter la doublecortine et qui a été testé en immunohistochimie (paraffine), en immunofluorescence et en western blotting.
Target molecular weight ~42 kDa observed;40.61 kDa calculated. Uncharacterized bands may be observed in some lysate(s).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de cochon d'Inde détecte la doublecortine chez les souris et les rats. Il cible un épitope de 17 acides aminés de la région C-terminale.
La réactivité vis-à-vis d'autres espèces n'a pas été déterminée.
Immunogène
Peptide recombinant.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
L'anticorps anti-doublecortine a été utilisé en immunohistochimie et en marquage par immunofluorescence.
Actions biochimiques/physiologiques
La doublecortine (DCX) est identifiée comme marqueur important de la neurogenèse. Elle constitue un outil précieux pour étudier et comparer le processus de neurogenèse dans différentes espèces.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la doublecortine dans des lysats de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 45 kDa ; poids théorique (calculé) : 40,57 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : AB5910
Forme physique
Déplétion de GST
Sérums de cochon d'Inde appauvris en GST contenant 0,05 % d'azoture de sodium
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception. Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cerveau de rat.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Embryonic Nkx2. 1-expressing neural precursor cells contribute to the regional heterogeneity of adult V-SVZ neural stem cells
Delgado RN and Lim DA
Developmental Biology, 407(2), 265-274 (2015)
Tomás P Bachor et al.
Neurobiology of disease, 108, 13-28 (2017-07-27)
Diabetes mellitus (DM) is reaching epidemic conditions worldwide and increases the risk for cognition impairment and dementia. Here, we postulated that progenitors in adult neurogenic niches might be particularly vulnerable. Therefore, we evaluated the different components of the mouse subventricular
Adolescent Changes in Cellular Proliferation in the Dentate Gyrus of Male and Female C57BL/6N Mice Are Resilient to Chronic Oral Corticosterone Treatments
Shome A, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 12, 192-192 (2018)
Combination treatment with ethyl pyruvate and IGF-I exerts neuroprotective effects against brain injury in a rat model of neonatal hypoxic-ischemic encephalopathy
Rong Z, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 36(1), 195-203 (2015)
Jacques Balthazart et al.
Brain, behavior and evolution, 84(1), 1-4 (2014-07-19)
Commentary on “Evaluating the Predictive Value of Doublecortin as a Marker for Adult Neurogenesis in Canaries (Serinus canaria)” by Michiel Vellema, Moritz Hertel, Susan L. Urbanus, Annemie Van der Linden, and Manfred Gahr (Journal of Comparative Neurology 2014, 522 :