Key Documents
AB1543P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-synapsine I
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Synapsin-1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat, bovine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SYN1(6853)
Description générale
Les synapsines sont une famille de protéines dont on connaît depuis longtemps l'implication dans la régulation de la libération des neurotransmetteurs au niveau des synapses. On pense qu'elles sont impliquées dans la régulation du nombre de vésicules synaptiques pouvant être libérées par exocytose à un instant donné. Les synapsines sont codées par trois gènes différents (synapsine I, II et III), et différentes terminaisons neuronales en produisent différentes quantités. Les synapsines représentent 1 % des protéines cérébrales totales.
Des études actuellement en cours suggèrent que le rôle des synapsines consisterait peut-être à relier les vésicules synaptiques à certains composants du cytosquelette, ce qui les empêcherait de migrer vers la membrane présynaptique et de libérer leur neurotransmetteur. Lors du passage d'un potentiel d'action, les synapsines sont phosphorylées par la protéine kinase II Ca2+/calmoduline dépendante, libérant les vésicules présynaptiques et leur permettant de se déplacer jusqu'à la membrane pour libérer leur neurotransmetteur.
Spécificité
Synapsine I (poids moléculaire de 80 000 et 77 000). La synapsine est localisée uniquement dans les terminaisons nerveuses du cerveau et constitue un excellent marqueur des synapses. L'immunomarquage est bloqué par la pré-adsorption de synapsine I sur l'anticorps.
Immunogène
Synapsine I (mélange de Ia et Ib) purifiée à partir de cerveau bovin.
Application
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/200-1/1 000e d'un lot précédent a été utilisée.
Immunocytochimie :
Une dilution au 1/500-1/2000e d'un lot précédent a été utilisée.
Immunoprécipitation :
1 μg d'un lot précédent a permis d'immunoprécipiter la totalité de la synapsine I à partir d'un homogénat avec SDS de 200 μg de protéines cérébrales de rat.
Remarque : Les dilutions ci-dessus s'appliquent à la protéine A-35S ; avec l'ECL, des dilutions bien plus importantes peuvent s'avérer nécessaires pour obtenir un immunomarquage spécifique.
Immunohistochimie :
Dilution au 1/500-1/2500e.
ELISA :
Dilution au 1/2500-1/10 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-synapsine I a été validé en ELISA, IC, IH, IH(P), IP et WB pour la détection de la synapsine I.
Sous-domaine de recherche
Synapses et biologie synaptique
Qualité
Immunohistochimie (paraffine) :
modèle de coloration et morphologie représentatifs de la synapsine I (AB1543P) dans des neurones d'hippocampe de rat. Le tissu a été prétraité avec du citrate à pH 6,0, et a subi un démasquage antigénique. Ce lot d'anticorps a été dilué au 1/1 000e, à l'aide de réactifs IHC-Select utilisés avec de la HRP-DAB. L'immunoréactivité est directement associée à l'extrémité terminale du corps cellulaire du neurone.
IHC-Coloration sur coupes en paraffine avec démasquage d'épitopes :
hippocampe de rat
Description de la cible
77 kDa et 80 kDa
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MAB355
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon, lyophilisé à partir d'une solution de bicarbonate d'ammonium 5 mM. À reconstituer dans 50 μl de PBS.
Format : purifié
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu cérébral.
Autres remarques
Concentration : Pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Diffuse and specific tectopulvinar terminals in the tree shrew: synapses, synapsins, and synaptic potentials.
Wei, H; Masterson, SP; Petry, HM; Bickford, ME
Testing null
Zi-Xuan He et al.
Cell reports, 33(5), 108343-108343 (2020-11-05)
Major depressive disorder (MDD) presents with two primary symptoms: depressed mood and anhedonia, which suggests that distinct neuronal circuits may regulate MDD. However, the underlying circuits of these individual symptoms linked to depression remain elusive. Herein, we identify a discrete
Valerie Kilman et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 22(4), 1328-1337 (2002-02-19)
Maintaining the proper balance between excitation and inhibition is necessary to prevent cortical circuits from either falling silent or generating epileptiform activity. One mechanism through which cortical networks maintain this balance is through the activity-dependent regulation of inhibition, but whether
NMDA receptors mediate synaptic competition in culture.
She, K; Craig, AM
Testing null
Kyungmin Ji et al.
PloS one, 8(2), e56293-e56293 (2013-02-09)
Microglia are the immunocompetent cells of the central nervous system. In the physiological setting, their highly motile processes continually survey the local brain parenchyma and transiently contact synaptic elements. Although recent work has shown that the interaction of microglia with