AB144
Anticorps anti-choline acétyltransférase
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
ChAT
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
guinea pig, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Chat(12647)
rat ... Chat(290567)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neurosciences
Immunohistochimie : 1:500-1:1,000. See page two of this data sheet.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Neurotransmetteurs et récepteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Tissu cérébral de rat
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable