Key Documents
AB10911
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ostéocalcine
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Bone Gla protein, Gamma-carboxyglutamic acid-containing protein, bone gamma-carboxyglutamate (gla) protein (osteocalcin)
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BGLAP(632)
mouse ... Bglap(12096)
rat ... Bglap(25295)
Description générale
L'ostéocalcine appartient à la famille de l'ostéocalcine/protéine Gla de la matrice (MGP). Elle représente 1 à 2 % de l'ensemble des protéines osseuses. Elle est produite par les ostéoblastes, et est un constituant majeur de la matrice osseuse non collagénique. Elle présente une forte affinité pour le calcium et se lie fortement à l'apatite. 6 à 9 % de l'ostéocalcine synthétisée de novo sont incorporés dans la matrice osseuse, où l'ostéocalcine se lie à l'hydroxyapatite durant la minéralisation de la matrice. Le reste de l'ostéocalcine est libéré dans la circulation, où il peut être mesuré comme marqueur sensible de la formation osseuse. L'ostéocalcine présente dans le sérum est presque exclusivement dérivée de la formation osseuse, la contribution du processus de résorption étant faible voire nulle. Les médicaments agissant principalement sur la résorption osseuse, comme les bisphosphonates, induisent un déclin rapide des marqueurs spécifiques de la résorption osseuse, alors que les taux d'ostéocalcine ne changent qu'après des durées de traitement prolongées, en accord avec la dynamique attendue pour un marqueur de la formation osseuse. Le taux d′ostéocalcine sérique est élevé dans les maladies caractérisées par un renouvellement accru des cellules osseuses comme l'ostéoporose, l'hyperparathyroïdie et la maladie de Paget, et bas dans les troubles associés à un faible renouvellement des cellules osseuses comme l'hypoparathyroïdie et le déficit en hormone de croissance.
Spécificité
L'anticorps réagit avec l'ostéocalcine.
Immunogène
Peptide de synthèse correspondant aux a.a. 59-74 de l'ostéocalcine.
Épitope : a.a. 59-74
Application
Détectez l'ostéocalcine à l'aide de cet anticorps anti-ostéocalcine dont l'utilisation a été validée en WB et IH.
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur du lysat de cœur humain.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500-1/5000e de cet anticorps a permis de détecter l'ostéocalcine dans 10 μg de lysat de cœur humain.
Description de la cible
11 kDa (poids obtenu par calcul).
* Une bande est visible à ~22 kDa. La différence entre la bande observée et celle attendue pourrait être due à des modifications post-traductionnelles.
Liaison
Remplace : MABD182
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Daniel Deluiz et al.
Scientific reports, 9(1), 11806-11806 (2019-08-16)
Atrophic maxillary ridges present a challenge in the field of oral implantology. Autologous bone is still considered the gold standard grafting material, but the increased morbidity and surgical complications represent a major drawback for its use. The aim of this
J Nathan et al.
Journal of dental research, 97(3), 329-337 (2017-10-12)
Angiogenesis is a complex, multicellular process that is critical for bone development and generation. Endochondral ossification depends on an avascular cartilage template that completely remodels into vascularized bone and involves a dynamic interplay among chondrocytes, osteoblasts, and endothelial cells. We
Chider Chen et al.
Cell research, 27(4), 559-577 (2017-01-21)
Systemic sclerosis (SSc), an autoimmune disease, may cause significant osteopenia due to activation of the IL4Rα/mTOR pathway. Mesenchymal stem cell transplantation (MSCT) can ameliorate immune disorders in SSc via inducing immune tolerance. However, it is unknown whether MSCT rescues osteopenia
Jianying Zhang et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 30(1), 47-52 (2011-06-21)
Tendon stem cells (TSCs) have been proposed to play a major role in the development of tendinopathy, which refers to pathological changes, such as calcification, in affected tendons. Using a human TSC (hTSC) culture model, this study investigated the effects
Shaofeng An et al.
International journal of molecular medicine, 36(3), 705-711 (2015-07-03)
The exact phenotype of human periodontal ligament cells (hPDLCs) remains a controversial area. Basic fibroblast growth factor (FGF‑2) exhibits various functions and its effect on hPDLCs is also controversial. Therefore, the present study examined the effect of FGF‑2 on the