Key Documents
AAWG02500
Millipore
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,8 μm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white, gridded
Synonyme(s) :
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,8 µm, quadrillé
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded
mixed cellulose esters (MCE) membrane
white filter
Niveau de qualité
Description
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, gridded, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
150 μm
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.8 μm pore size
82 % porosity
Point de bulle
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : AAWG
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et de recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de matières extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
  • Surveillance de la qualité de l'air
  • Surveillance des particules
  • Élimination des particules
  • Bioanalyses
  • Microplastiques
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3