Key Documents
8.41864
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glucuronolactone
for synthesis
Synonyme(s) :
D-(+)-Glucuronolactone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H8O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
251-053-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (acidimetric)
Forme
solid
Pf
170-175 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h1-5,8-10H/t2-,3+,4-,5+/m0/s1
Clé InChI
UYUXSRADSPPKRZ-SKNVOMKLSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in water): +17.0 - +19.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2