Key Documents
8.41690
Sigma-Aldrich
Chrysene
for synthesis
Synonyme(s) :
Chrysene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352127
Numéro de classement CE :
205-923-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
crystals
Point d'ébullition
448 °C
Pf
256-258 °C
Solubilité
<0.0001 g/L
Densité
1.274 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H
Clé InChI
WDECIBYCCFPHNR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 252 °C
Melting range (upper value): ≤ 256 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable