Key Documents
8.22156
Sigma-Aldrich
Tetramethylammonium chloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetramethylammonium chloride
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)4NCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-880-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
crystals
Puissance
50 mg/kg LD50, oral (Rat)
537 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
268 °C
Densité
1.19 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H12N.ClH/c1-5(2,3)4;/h1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
OKIZCWYLBDKLSU-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Chromatography applications: Tetramethylammonium chloride serves as an effective ion-pairing agent in the separation of full and empty adeno-associated virus capsids using anion-exchange chromatography, contributing to its role in virology research (Kurth et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 Oral
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1