Key Documents
8.21233
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenol
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Methoxyphenol, 1-Hyroxy-4-methoxybenzene, Hydroquinone monomethyl ether, MEHQ
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
124.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
205-769-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.009 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
421 °C
Puissance
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.1 (20 °C, 30 g/L in H2O)
Point d'ébullition
234-246 °C/1013 hPa
Pf
54-57 °C
Température de transition
flash point 131 °C
Solubilité
40 g/L
Densité
1.55 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C7H8O2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
NWVVVBRKAWDGAB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Development of electrochemical immunosensors: 4-Methoxyphenol, is used in developing highly sensitive electrochemical immunosensors due to its favorable electrochemical properties, highlighting its biomedical application in sensor technology (Park et al., 2022).
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 54 °C
Melting range (upper value): ≤ 57 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable