Principaux documents
8.21199
Sigma-Aldrich
Triphenylantimony
for synthesis
Synonyme(s) :
Triphenylantimony, Triphenylstibine, Antimony triphenyl
About This Item
Formule linéaire :
(C6H5)3Sb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
353.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
210-037-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
pb
377 °C/1013 hPa
Pf
52-54 °C
Température de transition
flash point 113 °C
Solubilité
<0.001 g/L
Masse volumique apparente
1490 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Sb](c3ccccc3)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/3C6H5.Sb/c3*1-2-4-6-5-3-1;/h3*1-5H;
Clé InChI
HVYVMSPIJIWUNA-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 52 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup