Principaux documents
8.20969
Sigma-Aldrich
Perylene
for synthesis
Synonyme(s) :
Perylene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Numéro de classement CE :
205-900-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
<0.001 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
273-278 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
c21c3c4c5c(c2cccc1ccc3)cccc5ccc4
InChI
1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Clé InChI
CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 273 °C
Melting range (upper value): ≤ 278 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable