Principaux documents
8.20964
Sigma-Aldrich
Di-n-amyl ether
(stabilised ) for synthesis
Synonyme(s) :
Di-n-amyl ether, n-Pentyl ether, Amyl ether, Dipentyl ether
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CH2CH2CH2CH2)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
Numéro de classement CE :
211-756-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
0.7 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
180 °C
Limite d'explosivité
2.0-8.0 % (v/v)
Point d'ébullition
186-188 °C/1013 hPa
Pf
-69 °C
Température de transition
flash point 57 °C
Densité
0.78 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C10H22O/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
AOPDRZXCEAKHHW-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.783 - 0.788
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
134.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
57 °C - closed cup