Principaux documents
8.20665
Sigma-Aldrich
1,4-Butanesultone
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Butanesultone, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic acid δ-sultone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H8O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
136.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352119
Numéro de classement CE :
216-647-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Puissance
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
153 °C/19 hPa
Pf
12.5-15.0 °C
Température de transition
flash point 154 °C
Solubilité
54 g/L (decomposition)
Densité
1.34 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S]1(=O)(=O)OCCCC1
InChI
1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Clé InChI
MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.334 - 1.336
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
309.2 °F
Point d'éclair (°C)
154 °C