Key Documents
8.18899
Sigma-Aldrich
Sebacoyl dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
Sebacoyl dichloride, Sebacoyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
ClOC(CH2)8COCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-843-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
161 °C/19 hPa
Pf
-5 °C
Température de transition
flash point 113 °C
Densité
1.12 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
Clé InChI
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F
Point d'éclair (°C)
113 °C