Key Documents
8.18320
Sigma-Aldrich
Tetra-tert-butyl orthotitanate
for synthesis
Synonyme(s) :
Tetra-tert-butyl orthotitanate, tert-Butyl titanate(IV), Orthotitanic acid tetra-tert-butyl ester, Titanium tetra-tert-butylate, Titanic acid tetra-tert-butyl ester
About This Item
Formule linéaire :
Ti(OC(CH3)3)4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
340.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
221-412-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
43 hPa ( 136 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Point d'ébullition
160-165 °C/20 hPa
Température de transition
flash point 47.2 °C
Densité
0.88 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4C4H9O.Ti/c4*1-4(2,3)5;/h4*1-3H3;/q4*-1;+4
Clé InChI
GRWPYGBKJYICOO-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.888 - 0.894
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
117.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47.2 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1