Merck
8.17023
Butylhydroxyanisole
E 320
Synonyme(s) :
Butylhydroxyanisole
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
2-[(CH3)3C]-4-(CH3O)C6H3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.24
UNSPSC Code:
12352104
E Number:
E320
EC Index Number:
246-563-8
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
1.33 hPa ( 105 °C)
Quality Segment
form
solid
pH
4.8 (25 °C, 10 g/L in H2O)
bp
263 °C/1013 hPa
mp
48-63 °C
transition temp
flash point 142.1 °C
application(s)
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O(C)c1cc(c(cc1)O)C(C)(C)C
InChI
1S/C11H16O2/c1-11(2,3)9-7-8(13-4)5-6-10(9)12/h5-7,12H,1-4H3
InChI key
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
Application
Le butylhydroxyanisole est un antioxydant qui est généralement utilisé comme additif pour la conservation des aliments.
Disclaimer
La substance chimique 8.17023 n'est pas enregistrée au titre du règlement REACH, car elle ne peut être utilisée que dans les médicaments à usage humain ou vétérinaire ou les aliments destinés à la consommation humaine et animale exemptés d'enregistrement selon l'article 2 du règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement REACH).
pictograms
Environment
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
817023000004022536424866
817023100004022536424873
817023902504022536754529