Principaux documents
8.16021
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tyrosine
for synthesis
Synonyme(s) :
(S)-(-)-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
200-460-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Puissance
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
Pf
297-298 °C (decomposition)
Solubilité
0.38 g/L
Densité
1.46 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
300 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
Clé InChI
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in HCl 1mol/l): -12.5 - -11.0 °
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1