8.14688
Benzyl chloroformate
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Benzyl chloroformate, Benzyl chlorocarbonate, Carbonochloride acid benzylester
About This Item
Qualité
for synthesis
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 hPa ( 20 °C)
Essai
≥96.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
590 °C
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
dilution
(for synthesis)
pb
103 °C/25 hPa
Pf
-18 °C
Température de transition
flash point 92 °C
Densité
1.21 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
ClC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.205 - 1.215
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F
Point d'éclair (°C)
92 °C