Principaux documents
8.14680
Sigma-Aldrich
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone
for synthesis
Synonyme(s) :
3,3′-Diaminodiphenyl sulfone, 3,3′-Sulfonyldianiline
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
209-967-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
solid
Puissance
4920 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
167-170 °C
Masse volumique apparente
400 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)(c2cc(ccc2)N)c1cc(ccc1)N
InChI
1S/C12H12N2O2S/c13-9-3-1-5-11(7-9)17(15,16)12-6-2-4-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
Clé InChI
LJGHYPLBDBRCRZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 166 °C
Melting range (upper value): ≤ 170 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable