Key Documents
8.14537
Sigma-Aldrich
Melatonine
for synthesis
Synonyme(s) :
Melatonine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Numéro de classement CE :
200-797-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Puissance
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
116-118 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
Clé InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable