Principaux documents
8.14347
Sigma-Aldrich
Lithium tetrafluoroborate
for synthesis
Synonyme(s) :
Lithium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
BF4Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
93.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
238-178-9
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai:
≥97.0% (acidimetric)
Forme:
powder
Niveau de qualité
Essai
≥97.0% (acidimetric)
Forme
powder
Puissance
1638 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pf
324 °C (decomposition)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[B]([Li])(F)(F)(F)F
InChI
1S/BF4.Li/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clé InChI
UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable