Documents
8.14119
Sigma-Aldrich
Hexadecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Synonyme(s) :
Hexadecyltrimethylammonium bromide
About This Item
Formule linéaire :
C16H33N(CH3)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
200-311-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
410 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
237-243 °C
Solubilité
55 g/L
Masse volumique apparente
390 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Development of porous particles: Utilizing Hexadecyltrimethylammonium bromide in microfluidics, researchers engineered interconnected open-porous particles, which could be applied in various industrial and pharmaceutical formulations (Masaoka et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
471.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
244 °C - closed cup