8.04812
Methylenesuccinic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Methylenesuccinic acid, Itaconic acid
About This Item
Pression de vapeur
0.0000115 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Température d'inflammation spontanée
430 °C
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
163-168.4 °C
Solubilité
77.49 g/L
Densité
0.949 g/cm3 at 25 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H6O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)
Clé InChI
LVHBHZANLOWSRM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Melting range (lower value): ≥ 163 °C
Melting range (upper value): ≤ 167 °C
Identity (IR): passes test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1