Principaux documents
8.04518
Sigma-Aldrich
N-Hydroxysuccinimide
≥99.0% (acidimetric), for peptide synthesis
Synonyme(s) :
N-Hydroxysuccinimide, 1-Hydroxy-2,5-pyrrolidinedione
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H5NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
228-001-3
Nomenclature NACRES :
NA.22
Nom du produit
N-Hydroxysuccinimide, for synthesis
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
crystals
Capacité de réaction
reaction type: Addition Reactions
pH
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
93-100 °C
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
N1(C(=O)CCC1=O)O
InChI
1S/C4H5NO3/c6-3-1-2-4(7)5(3)8/h8H,1-2H2
Clé InChI
NQTADLQHYWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct Cα-heteroarylation of structurally diverse ethers: This study showcases a mild N-hydroxysuccinimide mediated cross-dehydrogenative coupling reaction, expanding the utility of NHS in organic synthesis. (Liu et al., 2017).
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 95 °C
Melting range (upper value): ≤ 100 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable