Principaux documents
8.04512
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone, 2-Methyl-2-pentanol-4-one, Diacetone alcohol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C(OH)CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
204-626-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
1.1 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
640 °C
Puissance
2520 mg/kg LD50, oral (Rat)
13630 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
1.8-6.9 % (v/v)
Point d'ébullition
168 °C/1013 hPa
Pf
-47 °C
Température de transition
flash point 58 °C
Densité
0.937-0.941 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
Clé InChI
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.937 - 0.941
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup