Merck
8.04393
1-Hexanol
for synthesis
Synonyme(s) :
n-Hexyl alcohol, Hexyl alcohol
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)5OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
102.17
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-852-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969167
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
156-157 °C (lit.)
Vapor pressure:
1 mmHg ( 25.6 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 25.6 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
559 °F
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.418 (lit.)
kinematic viscosity
3.64 cSt(40 °C)
bp
156-157 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
transition temp
flash point 60 °C
density
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
no temp limit
SMILES string
CCCCCCO
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fast Synthesis and Photoluminescent Property Regulation of Carbon Quantum Dots: Describes the use of 1-hexanol as a precursor in the synthesis of carbon quantum dots, impacting their photoluminescent properties (Y Li et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.818 - 0.819
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Hexanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
140.0 °F - closed cup
flash_point_c
60 °C - closed cup
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
804393000004022536384863
804393010004022536384870
804393902004022536751177
804393250004022536384894
804393100004022536384887
804393999904022536384900