8.02100
Calcium hydride
for synthesis
Synonyme(s) :
Calcium hydride
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>300 °C
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
816 °C
Densité
1.9 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Ca]
InChI
1S/Ca
Clé InChI
OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Remarque sur l'analyse
Particle size: 0 -20 mm
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable