Key Documents
8.01113
Sigma-Aldrich
2-Aminopyridine
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Aminopyridine, 2-Pyridylamine
About This Item
Formule linéaire :
2-(NH2)C5H4N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
94.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Numéro de classement CE :
207-988-4
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
5 hPa ( 125 °C)
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
>630 °C
Puissance
200 mg/kg LD50, oral (Rat)
Point d'ébullition
209-211 °C/1013 hPa
Pf
55-58 °C
Température de transition
flash point 92 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H,(H2,6,7)
Clé InChI
ICSNLGPSRYBMBD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 57 °C
Melting range (upper value): ≤ 60 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
CorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup