Key Documents
8.00857
Sigma-Aldrich
2-Ethoxyethanol
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Ethoxyethanol, Ethyl glycol, Ethylene glycol monoethyl ether
About This Item
Formule linéaire :
C2H5OCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
90.12
Numéro Beilstein :
1098271
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
203-804-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Densité de vapeur
3.1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
3.8 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.9% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
460 °F
Puissance
3300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
14 %
Indice de réfraction
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
135 °C (lit.)
Pf
−90 °C (lit.)
Température de transition
flash point 40 °C
Densité
0.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
CCOCCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-2-6-4-3-5/h5H,2-4H2,1H3
Clé InChI
ZNQVEEAIQZEUHB-UHFFFAOYSA-N
Application
Chemical synthesis applications
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.929 - 0.930
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
The material is stabilised with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol. At time of analytical testing a content of >10 ppm stabiliser was determined.
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1